1-Brom-4-(methylsulfonyl)-2-nitrobenzol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CS-9011-1G
CS-9011-25G
CS-9011-5G
COBBCS-9011-1GEA
104
EUR
COBBCS-9011-1G
COBBCS-9011-25G
COBBCS-9011-5G
1-Brom-4-(methylsulfonyl)-2-nitrobenzol
1-Bromo-4-(methylsulphonyl)-2-nitrobenzene
Formel:
C₇H₆BrNO₄S Molecular Weight: 280,0958 g/mol |
MDL:
MFCD00054605 CAS-Nummer: 94832-06-1 |