5-Brom-N,N-diethyl-2-methoxybenzolsulfonamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OT-0198-5G
OT-0198-1G
COBBOT-0198-5GEA
451
EUR
COBBOT-0198-5G
COBBOT-0198-1G
5-Brom-N,N-diethyl-2-methoxybenzolsulfonamid
5-Brom-N,N-diethyl-2-methoxybenzolsulfonamid
Formel:
C₁₁H₁₆BrNO₃S |
MDL:
MFCD02919424 CAS-Nummer: 428471-30-1 |