3-Brom-N-(2-hydroxyethyl)benzolsulfonamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OT-0147-5G
OT-0147-25G
OT-0147-1G
COBBOT-0147-5GEA
0
EUR
COBBOT-0147-5G
COBBOT-0147-25G
COBBOT-0147-1G
3-Brom-N-(2-hydroxyethyl)benzolsulfonamid
3-Brom-N-(2-hydroxyethyl)benzolsulfonamid
Formel:
C₈H₁₀BrNO₃S |
MDL:
MFCD08436008 CAS-Nummer: 911111-96-1 |