4-Brom-N-(2-(TBDMSO)ethyl)benzolsulfonamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: 4-Bromo-N-[2-(tert-butyldimethylsilyloxy)ethyl]benzenesulphonamide, 4-Bromo-N-(2-((tert-butyldimethylsilyl)oxy)ethyl)benzenesulphonamide
CS-9086-1G CS-9086-5G
COBBCS-9086-1GEA 0 EUR
COBBCS-9086-1G COBBCS-9086-5G
4-Brom-N-(2-(TBDMSO)ethyl)benzolsulfonamid
4-Brom-N-(2-(TBDMSO)ethyl)benzolsulfonamid
Formel: C₁₄H₂₄BrNO₃SSi
Molecular Weight: 394,400 g/mol
MDL: MFCD06659896
CAS-Nummer: 850429-52-6