3-Chlor-5-(methylcarbamoyl)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
(3-Chloro-5-(methylcarbamoyl)phenyl)boronic acid
BB-3236-1G
BB-3236-5G
COBBBB-3236-1GEA
375
EUR
COBBBB-3236-1G
COBBBB-3236-5G
3-Chlor-5-(methylcarbamoyl)phenylboronsäure
3-Chlor-5-(methylcarbamoyl)phenylboronsäure
Formel:
C₈H₉BClNO₃ Molecular Weight: 213.4300 g/mol |
MDL:
MFCD09800856 CAS-Nummer: 957120-51-3 |