4-(2-Chlorethylcarbamoyl)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-3104-5G BB-3104-1G
COBBBB-3104-5GEA 725 EUR
COBBBB-3104-5G COBBBB-3104-1G
4-(2-Chlorethylcarbamoyl)phenylboronsäure
4-(2-Chlorethylcarbamoyl)phenylboronsäure
Formel: C₉H₁₁BClNO₃
MDL: MFCD08436019
CAS-Nummer: 874460-05-6