2-Chlor-4-methoxy-5-(methoxycarbonyl)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-3284-1G BB-3284-250M
COBBBB-3284-1GEA 742 EUR
COBBBB-3284-1G COBBBB-3284-250M
2-Chlor-4-methoxy-5-(methoxycarbonyl)phenylboronsäure
2-Chlor-4-methoxy-5-(methoxycarbonyl)phenylboronsäure
Formel: C₉H₁₀BClO₅
MDL: MFCD09878324
CAS-Nummer: 957066-07-8