2-Chlor-N,N-diethylbenzamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4985-5G
CA-4985-25G
COBBCA-4985-5GEA
149
EUR
COBBCA-4985-5G
COBBCA-4985-25G
2-Chlor-N,N-diethylbenzamid
2-Chlor-N,N-diethylbenzamid
Formel:
C₁₁H₁₄ClNO |
MDL:
MFCD00018262 CAS-Nummer: 10345-79-6 EINECS: 233-754-6 |