2-Chlor-4-fluor-5-(methoxycarbonyl)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-5106-1G
BB-5106-500M
BB-5106-250M
COBBBB-5106-1GEA
742
EUR
COBBBB-5106-1G
COBBBB-5106-500M
COBBBB-5106-250M
2-Chlor-4-fluor-5-(methoxycarbonyl)phenylboronsäure
2-Chlor-4-fluor-5-(methoxycarbonyl)phenylboronsäure
Formel:
C₈H₇BClFO₄ Molecular Weight: 232,401 g/mol |
MDL:
MFCD09878351 CAS-Nummer: 957066-03-4 |