3-Cyanbenzamid
Lieferant: SIA ENAMINE
EN300-31182.10
EN300-31182.5G
ENAMEN300-31182.10EA
0
EUR
ENAMEN300-31182.10
ENAMEN300-31182.5G
3-Cyanbenzamid
3-Cyanbenzamid
Formel:
C₈H₆N₂O |
MDL:
MFCD00017574 CAS-Nummer: 3441-01-8 |