Methyl-3-cyan-4-methoxybenzoat ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Methyl 3-cyano-4-methoxybenzoate
L11107.03
L11107.06
L11107.03EA
51.8
EUR
L11107.03
L11107.06
Methyl-3-cyan-4-methoxybenzoat ≥97%
Methyl-3-cyan-4-methoxybenzoat
Purity: 97%
CAS No.: 25978-74-9
Molecular Formula: C10H9NO3
Formula Weight: 191.19
Melting Point: 123-127°
Beilstein Reference: 2374769
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00052930
Formel:
C₁₀H₉NO₃ Molecular Weight: 191.19 g/mol Schmelzpunkt: 123…127 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00052930 CAS-Nummer: 25978-74-9 ADR: 6.1 III |