3,4-Diaminobenzonitril, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
653845-10G
653845-1G
SIAL653845-10GEA
244
EUR
SIAL653845-10G
SIAL653845-1G
3,4-Diaminobenzonitril, Sigma-Aldrich®
3,4-Diaminobenzonitril
Formel:
C₇H₇N₃ Molecular Weight: 133,15 g/mol |
MDL:
MFCD00723901 CAS-Nummer: 17626-40-3 |