2-Hydroxy-4-nitrobenzonitril
Lieferant: CHEMPUR
FL12255.POR 012255-5G
CHMPFL12255.POREA 0 EUR
CHMPFL12255.POR FLUO012255-5G
2-Hydroxy-4-nitrobenzonitril
2-Hydroxy-4-nitrobenzonitril
Formel: C₇H₄N₂O₃
Molecular Weight: 164,1183 g/mol
MDL: MFCD02258875
CAS-Nummer: 39835-14-8