2,6-Dihydroxy-3-nitrobenzonitril
Lieferant: Thermo Scientific
CD07514.250 CD07514.1
MAYBCD07514.250EA 0 EUR
MAYBCD07514.250 MAYBCD07514.1
2,6-Dihydroxy-3-nitrobenzonitril
2,6-Dihydroxy-3-nitrobenzonitril
Formel: C₇H₄N₂O₄
CAS-Nummer: 233585-04-1