2-Methoxy-N-tert-butylbenzamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4792-25G CA-4792-1G CA-4792-5G
COBBCA-4792-25GEA 884 EUR
COBBCA-4792-25G COBBCA-4792-1G COBBCA-4792-5G
2-Methoxy-N-tert-butylbenzamid
2-Methoxy-N-tert-butylbenzamid
Formel: C₁₂H₁₇NO₂
MDL: MFCD00751503
CAS-Nummer: 88105-14-0