3-Methoxy-N-tert-butylbenzamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OT-1149-5G OT-1149-25G OT-1149-1G
COBBOT-1149-5GEA 204 EUR
COBBOT-1149-5G COBBOT-1149-25G COBBOT-1149-1G
3-Methoxy-N-tert-butylbenzamid
3-Methoxy-N-tert-butylbenzamid
Formel: C₁₂H₁₇NO₂
MDL: MFCD00157792
CAS-Nummer: 49834-28-8