4-Methoxy-N-tert-butylbenzamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-3279-5G HC-3279-25G
COBBHC-3279-5GEA 149 EUR
COBBHC-3279-5G COBBHC-3279-25G
4-Methoxy-N-tert-butylbenzamid
4-Methoxy-N-tert-butylbenzamid
Formel: C₁₂H₁₇NO₂
MDL: MFCD00751505
CAS-Nummer: 19486-73-8