2-Fluor-5-(methoxy(methyl)carbamoyl)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-3353-5G
BB-3353-1G
COBBBB-3353-5GEA
0
EUR
COBBBB-3353-5G
COBBBB-3353-1G
2-Fluor-5-(methoxy(methyl)carbamoyl)phenylboronsäure
2-Fluor-5-(methoxy(methyl)carbamoyl)phenylboronsäure
Formel:
C₉H₁₁BFNO₄ |
MDL:
MFCD08436038 CAS-Nummer: 874289-59-5 |