2-Fluor-5-(methoxycarbamoyl)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-3352-5G
BB-3352-1G
COBBBB-3352-5GEA
0
EUR
COBBBB-3352-5G
COBBBB-3352-1G
2-Fluor-5-(methoxycarbamoyl)phenylboronsäure
2-Fluor-5-(methoxycarbamoyl)phenylboronsäure
Formel:
C₈H₉BFNO₄ |
MDL:
MFCD08436032 CAS-Nummer: 874289-58-4 |