N,N-Diethyl-2-fluorbenzamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4515-25G
CA-4515-5G
CA-4515-1G
COBBCA-4515-25GEA
884
EUR
COBBCA-4515-25G
COBBCA-4515-5G
COBBCA-4515-1G
N,N-Diethyl-2-fluorbenzamid
N,N-Diethyl-2-fluorbenzamid
Formel:
C₁₁H₁₄FNO |
MDL:
MFCD00460287 CAS-Nummer: 10345-76-3 |