4-Fluor-2-nitrobenzamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4596-5G CA-4596-25G CA-4596-1G
COBBCA-4596-5GEA 375 EUR
COBBCA-4596-5G COBBCA-4596-25G COBBCA-4596-1G
4-Fluor-2-nitrobenzamid
4-Fluor-2-nitrobenzamid
Formel: C₇H₅FN₂O₃
Molecular Weight: 184,1246 g/mol
MDL: MFCD04108565
CAS-Nummer: 106754-80-7