3-Fluor-N-methylbenzamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
N-Methyl 3-fluorobenzamide
CA-4662-5G
CA-4662-25G
CA-4662-1G
COBBCA-4662-5GEA
385
EUR
COBBCA-4662-5G
COBBCA-4662-25G
COBBCA-4662-1G
3-Fluor-N-methylbenzamid
3-Fluor-N-methylbenzamid
Formel:
C₈H₈FNO |
MDL:
MFCD06250758 CAS-Nummer: 701-39-3 |