N-Ethyl-4-fluorbenzamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4748-25G
CA-4748-1G
CA-4748-5G
COBBCA-4748-25GEA
510
EUR
COBBCA-4748-25G
COBBCA-4748-1G
COBBCA-4748-5G
N-Ethyl-4-fluorbenzamid
N-Ethyl-4-fluorbenzamid
Formel:
C₉H₁₀FNO |
MDL:
MFCD01214153 CAS-Nummer: 772-18-9 |