4-Fluor-N-propylbenzamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
N-Propyl 4-fluorobenzamide
CA-4749-1G
CA-4749-25G
CA-4749-5G
COBBCA-4749-1GEA
74.2
EUR
COBBCA-4749-1G
COBBCA-4749-25G
COBBCA-4749-5G
4-Fluor-N-propylbenzamid
4-Fluor-N-propylbenzamid
Formel:
C₁₀H₁₂FNO |
MDL:
MFCD01214137 CAS-Nummer: 349129-65-3 |