3-Fluor-N-phenylbenzamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4782-5G CA-4782-25G
COBBCA-4782-5GEA 149 EUR
COBBCA-4782-5G COBBCA-4782-25G
3-Fluor-N-phenylbenzamid
3-Fluor-N-phenylbenzamid
Formel: C₁₃H₁₀FNO
Molecular Weight: 215,223 g/mol
MDL: MFCD00454558
CAS-Nummer: 1629-09-0