Methyl-4-(trifluormethylthio)benzoat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: Methyl 4-[(trifluoromethyl)sulphanyl]benzoate
CA-4712-5G CA-4712-1G
COBBCA-4712-5GEA 412 EUR
COBBCA-4712-5G COBBCA-4712-1G
Methyl-4-(trifluormethylthio)benzoat
Methyl-4-(trifluormethylthio)benzoat
Formel: C₉H₇F₃O₂S
MDL: MFCD06203725
CAS-Nummer: 88489-60-5