4-Fluor-2-methoxy-N-methylanilin Hydrochlorid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-3046-5G
HC-3046-1G
COBBHC-3046-5GEA
595
EUR
COBBHC-3046-5G
COBBHC-3046-1G
4-Fluor-2-methoxy-N-methylanilin Hydrochlorid
4-Fluor-2-methoxy-N-methylanilin Hydrochlorid
Formel:
C₈H₁₁ClFNO |
MDL:
MFCD13195693 CAS-Nummer: 1215205-84-7 |