4-Fluor-3-nitrobenzolsulfonamid ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
H54516.MD
H54516.03
H54516.MDEA
66.5
EUR
H54516.MD
H54516.03
4-Fluor-3-nitrobenzolsulfonamid ≥97%
4-Fluor-3-nitrobenzolsulfonamid
Purity: 97%
CAS No.: 406233-31-6
Molecular Formula: C6H5FN2O4S
Formula Weight: 220.18
MDL No.: MFCD08703185
Formel:
C₆H₅FN₂O₄S Molecular Weight: 220,18 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08703185 CAS-Nummer: 406233-31-6 |