N-tert-Butyl-4-fluorbenzolsulfonamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OT-1118-5G
OT-1118-1G
COBBOT-1118-5GEA
0
EUR
COBBOT-1118-5G
COBBOT-1118-1G
N-tert-Butyl-4-fluorbenzolsulfonamid
N-tert-Butyl-4-fluorbenzolsulfonamid
Formel:
C₁₀H₁₄FNO₂S |
MDL:
MFCD01213076 CAS-Nummer: 29083-05-4 |