N-Propyl-4-fluorbenzolsulfonamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OT-0957-1G OT-0957-5G
COBBOT-0957-1GEA 0 EUR
COBBOT-0957-1G COBBOT-0957-5G
N-Propyl-4-fluorbenzolsulfonamid
N-Propyl-4-fluorbenzolsulfonamid
Formel: C₉H₁₂FNO₂S
MDL: MFCD01212870
CAS-Nummer: 433-05-6