3-Amino-N-tert-butylbenzolsulfonamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
N-tert-Butyl 3-Aminophenylsulphonamide
OT-0132-5G
OT-0132-1G
COBBOT-0132-5GEA
303
EUR
COBBOT-0132-5G
COBBOT-0132-1G
3-Amino-N-tert-butylbenzolsulfonamid
3-Amino-N-tert-butylbenzolsulfonamid
Formel:
C₁₀H₁₆N₂O₂S Molecular Weight: 228,3100 g/mol |
MDL:
MFCD06660528 CAS-Nummer: 608523-94-0 |