N,N-Dimethyl-3-nitrobenzolsulfonamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OT-0117-5G
OT-0117-1G
COBBOT-0117-5GEA
420
EUR
COBBOT-0117-5G
COBBOT-0117-1G
N,N-Dimethyl-3-nitrobenzolsulfonamid
N,N-Dimethyl-3-nitrobenzolsulfonamid
Formel:
C₈H₁₀N₂O₄S |
MDL:
MFCD01985504 CAS-Nummer: 26199-83-7 |