N-Butyl-3-nitrobenzolsulfonamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OT-0111-5G
OT-0111-1G
COBBOT-0111-5GEA
204
EUR
COBBOT-0111-5G
COBBOT-0111-1G
N-Butyl-3-nitrobenzolsulfonamid
N-Butyl-3-nitrobenzolsulfonamid
Formel:
C₁₀H₁₄N₂O₄S |
MDL:
MFCD00144862 CAS-Nummer: 89840-72-2 |