N-Methyl-3-nitrobenzolsulfonamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OT-0107-5G OT-0107-1G
COBBOT-0107-5GEA 420 EUR
COBBOT-0107-5G COBBOT-0107-1G
N-Methyl-3-nitrobenzolsulfonamid
N-Methyl-3-nitrobenzolsulfonamid
Formel: C₇H₈N₂O₄S
MDL: MFCD00474673
CAS-Nummer: 58955-78-5