N-Cyclopropyl-3-nitrobenzolsulfonamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OT-0113-5G
OT-0113-1G
COBBOT-0113-5GEA
303
EUR
COBBOT-0113-5G
COBBOT-0113-1G
N-Cyclopropyl-3-nitrobenzolsulfonamid
N-Cyclopropyl-3-nitrobenzolsulfonamid
Formel:
C₉H₁₀N₂O₄S |
MDL:
MFCD03015521 CAS-Nummer: 401589-92-2 |