4-Methoxybenzolsulfonamid ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
L08961.06 L08961.14
L08961.06EA 66.3 EUR
L08961.06 L08961.14
4-Methoxybenzolsulfonamid ≥98%
4-Methoxybenzolsulfonamid
Purity: 98% CAS No.: 1129-26-6 Molecular Formula: C7H9NO3S Formula Weight: 187.22 Melting Point: 110-114° Beilstein Reference: 2047881
Formel: C₇H₉NO₃S
Molecular Weight: 187,22 g/mol
Schmelzpunkt: 110…114 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00025392
CAS-Nummer: 1129-26-6