2,4-Dimethoxybenzolsulfonamid 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
H31707.03
H31707.06
H31707.03EA
47.1
EUR
H31707.03
H31707.06
2,4-Dimethoxybenzolsulfonamid 96%
2,4-Dimethoxybenzolsulfonamid
Purity: 96%
CAS No.: 51770-71-9
Molecular Formula: C8H11NO4S
Formula Weight: 217.25
Melting Point: 166-170°
MDL No.: MFCD06147001
Formel:
C₈H₁₁NO₄S Schmelzpunkt: 166…170 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06147001 CAS-Nummer: 51770-71-9 |