4-Brom-3-methylbenzamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4560-5G CA-4560-25G CA-4560-1G
COBBCA-4560-5GEA 73.5 EUR
COBBCA-4560-5G COBBCA-4560-25G COBBCA-4560-1G
4-Brom-3-methylbenzamid
4-Brom-3-methylbenzamid
Formel: C₈H₈BrNO
Molecular Weight: 214,06 g/mol
MDL: MFCD00672914
CAS-Nummer: 170229-98-8