4-Brom-N-isopropyl-3-methylbenzamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: N-Isopropyl 4-bromo-3-methylbenzamide
CA-4555-5G CA-4555-1G
COBBCA-4555-5GEA 303 EUR
COBBCA-4555-5G COBBCA-4555-1G
4-Brom-N-isopropyl-3-methylbenzamid
4-Brom-N-isopropyl-3-methylbenzamid
Formel: C₁₁H₁₄BrNO
MDL: MFCD09972122
CAS-Nummer: 1020252-77-0