4-Brom-3-methyl-N-propylbenzamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4562-5G
CA-4562-1G
COBBCA-4562-5GEA
451
EUR
COBBCA-4562-5G
COBBCA-4562-1G
4-Brom-3-methyl-N-propylbenzamid
4-Brom-3-methyl-N-propylbenzamid
Formel:
C₁₁H₁₄BrNO |
MDL:
MFCD09972127 CAS-Nummer: 1020252-79-2 |