4-Brom-N-(2-hydroxyethyl)-3-methylbenzamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4556-5G CA-4556-1G
COBBCA-4556-5GEA 884 EUR
COBBCA-4556-5G COBBCA-4556-1G
4-Brom-N-(2-hydroxyethyl)-3-methylbenzamid
4-Brom-N-(2-hydroxyethyl)-3-methylbenzamid
Formel: C₁₀H₁₂BrNO₂
MDL: MFCD09972123
CAS-Nummer: 157672-18-9
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable