4-Brom-N-cyclopentyl-3-methylbenzamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4557-1G CA-4557-5G
COBBCA-4557-1GEA 149 EUR
COBBCA-4557-1G COBBCA-4557-5G
4-Brom-N-cyclopentyl-3-methylbenzamid
4-Brom-N-cyclopentyl-3-methylbenzamid
Formel: C₁₃H₁₆BrNO
MDL: MFCD09972124
CAS-Nummer: 1020252-78-1