4-Brom-3-methyl-N-phenylbenzamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4564-5G
CA-4564-1G
COBBCA-4564-5GEA
303
EUR
COBBCA-4564-5G
COBBCA-4564-1G
4-Brom-3-methyl-N-phenylbenzamid
4-Brom-3-methyl-N-phenylbenzamid
Formel:
C₁₄H₁₂BrNO |
MDL:
MFCD09972129 CAS-Nummer: 1020252-81-6 |