3-Brom-N,N-dimethyl-4-methylbenzolsulfonamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OT-0166-5G OT-0166-1G
COBBOT-0166-5GEA 303 EUR
COBBOT-0166-5G COBBOT-0166-1G
3-Brom-N,N-dimethyl-4-methylbenzolsulfonamid
3-Brom-N,N-dimethyl-4-methylbenzolsulfonamid
Formel: C₉H₁₂BrNO₂S
MDL: MFCD07363837
CAS-Nummer: 850429-72-0