3-Brom-N,N-dimethyl-5-methylbenzolsulfonamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-6456-5G HC-6456-1G
COBBHC-6456-5GEA 911 EUR
COBBHC-6456-5G COBBHC-6456-1G
3-Brom-N,N-dimethyl-5-methylbenzolsulfonamid
3-Brom-N,N-dimethyl-5-methylbenzolsulfonamid
Formel: C₉H₁₂BrNO₂S
MDL: MFCD09972148
CAS-Nummer: 1020252-92-9