4-Brom-N,N,3-trimethylbenzolsulfonamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OT-0530-5G
OT-0530-1G
COBBOT-0530-5GEA
0
EUR
COBBOT-0530-5G
COBBOT-0530-1G
4-Brom-N,N,3-trimethylbenzolsulfonamid
4-Brom-N,N,3-trimethylbenzolsulfonamid
Formel:
C₉H₁₂BrNO₂S |
MDL:
MFCD09475820 CAS-Nummer: 849532-31-6 |