3-Bromtoluol-4-sulfonamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OT-0172-5G
OT-0172-1G
COBBOT-0172-5GEA
886
EUR
COBBOT-0172-5G
COBBOT-0172-1G
3-Bromtoluol-4-sulfonamid
3-Bromtoluol-4-sulfonamid
Formel:
C₇H₈BrNO₂S |
MDL:
MFCD11104196 CAS-Nummer: 89694-63-3 |