3-Brom-N-tert-butyl-4-methylbenzolsulfonamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OT-0164-1G
OT-0164-5G
COBBOT-0164-1GEA
124
EUR
COBBOT-0164-1G
COBBOT-0164-5G
3-Brom-N-tert-butyl-4-methylbenzolsulfonamid
3-Brom-N-tert-butyl-4-methylbenzolsulfonamid
Formel:
C₁₁H₁₆BrNO₂S |
MDL:
MFCD07363835 CAS-Nummer: 850429-70-8 |