3-Brom-N-methyl-5-methylbenzolsulfonamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-6455-1G HC-6455-5G
COBBHC-6455-1GEA 451 EUR
COBBHC-6455-1G COBBHC-6455-5G
3-Brom-N-methyl-5-methylbenzolsulfonamid
3-Brom-N-methyl-5-methylbenzolsulfonamid
Formel: C₈H₁₀BrNO₂S
MDL: MFCD09972147
CAS-Nummer: 1020252-91-8