N-(2-Bromethyl)-4-tert-butylbenzolsulfonamid
Lieferant: Thermo Scientific
BTB09536.250
BTB09536.1
MAYBBTB09536.250EA
0
EUR
MAYBBTB09536.250
MAYBBTB09536.1
N-(2-Bromethyl)-4-tert-butylbenzolsulfonamid
N-(2-Bromethyl)-4-tert-butylbenzolsulfonamid
Formel:
C₁₂H₁₈BrNO₂S |
CAS-Nummer:
246236-63-5 |